ABN438
Anti-ELFN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein ELFN1, Extracellular leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain-containing protein 1, Protein phosphatase 1 regulatory subunit 28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
hamster (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELFN1(392617)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ELFN1 in 10 µg of U2OS cell lysate.