ABN1673
Anti-HD-polySer-Ct
serum, from rabbit
Synonim(y):
HD-RAN-PolySer, HD-PolySer
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Western Blotting applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Immunocytochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Immunohistochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Jakość
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PolySer in HEK293T cells transfected with HD-polySer-Ct.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1