ABN1481
Receptor adrenergiczny anty-alfa 2b
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRA2B(151)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Alpha 2b Adrenergic Receptor in 10 µg of MCF-10A cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1