Przejdź do
G3295
GW0742
≥98% (HPLC), selective PPARδ agonist, powder
Synonim(y):
4-[2-(3-Fluoro-4-trifluoromethyl-phenyl)-4-methyl-thiazol-5-ylmethylsulfanyl]- 2-methyl-phenoxy}-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17F4NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GW0742, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
134.5-135.5 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(SCc2sc(nc2C)-c3ccc(c(F)c3)C(F)(F)F)ccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
HWVNEWGKWRGSRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
GW0742 is a highly selective PPARδ agonist.
GW0742 is a highly selective PPARδ agonist. EC50 = 1 nM vs 1 μM and 2 μM for PPARα and PPARγ, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1491S3944SML2281
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)