Kluczowe dokumenty
ABN1365
Sigma-Aldrich
Anty-OSTM1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Osteopetrosis-associated transmembrane protein 1, Chloride channel 7 beta subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSTM1(28962)
Opis ogólny
Białko transmembranowe 1 związane z osteopetrozą (UniProt: Q86WC4; znane również jako podjednostka beta kanału chlorkowego 7) jest kodowane przez gen OSTM1 (znany również jako GL) (identyfikator genu: 28962) u człowieka. Białko transbłonowe 1 związane z osteopetrozą jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest wymagane do dojrzewania i funkcji osteoklastów i melanocytów. Jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym o długości 31 aminokwasów, który jest rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałego białka. Utrata OSTM1 prowadzi do najcięższej postaci osteoporozy u myszy i ludzi. Chociaż jego rola w chemii kości jest dobrze ugruntowana, kilka badań wykazało jego ekspresję w neuronach, mikrogleju i astrocytach. Deficyt OSTM1 w ośrodkowym układzie nerwowym prowadzi do glejozy ze zwiększoną populacją komórek astrocytów i aktywacją mikrogleju wraz ze zwyrodnieniem siatkówki w wieku od 2 do 3 tygodni u myszy. (Ref.: Ref.: Heraud, C., et al. 2014. J. Biol. Chem. 289(20); 13912-25).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko transbłonowe 1 związane z osteopetrozą w komórkach ludzkich. Jego celem jest epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu C-końca.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z regionu C-końca ludzkiego białka transbłonowego 1 związanego z osteopetrozą (OSTM1).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło OSTM1 w ludzkich tkankach trzustki i wątroby.
Anty-OSTM1, nr kat. Nr ABN1365, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku transbłonowemu 1 związanemu z osteopetrozą i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected OSTM1 in 20 µg of human liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~37 kDa; obliczono 37,26 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1