Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
ABE2854
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3K27butyrl
Synonim(y):
H3K27butyryl
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.4 kDa
observed mol wt ~17 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa histon H3 z butylowaną lizyną 27.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym butylowaną lizynę 27 ludzkiego histonu H3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach z komórek HCT-116 traktowanych 5 mM maślanem sodu.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło maślanowanie histonu H3 na lizynie 27 w lizacie z komórek HCT-116 traktowanych 5 mM maślanem sodu.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3K27butyrl w wycinkach jelita ślepego myszy (dane dzięki uprzejmości dr Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, Nowy Jork).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): 10 µg z reprezentatywnej partii wykryło histon H3K27butyrl w komórkach HCT-116 (dane dzięki uprzejmości dr Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, Nowy Jork).
Dot Blot: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło peptyd Histone H3K27butyrl (Dane dzięki uprzejmości Dr. Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, Nowy Jork).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Histon H3 (UniProt: P68431; znany również jako Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l) jest kodowany przez HIST1H3A (znany również jako H3FA, HIST1H3B, H3FL, HIST1H3C, H3FC, HIST1H3D, H3FB, HISTH3F, H3FD, HIST1H3F, H3FI, HIST1H3G, H3FH, HIST1H3H, H3FK, HIST1H3I, H3FF, HIST1H3J, H3FJ) (Gene ID: 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8968) u człowieka. Histony i DNA łączą się, tworząc nukleosomy, a każdy nukleosom organizuje odcinek DNA owinięty wokół oktameru histonowego, który składa się z centralnego tetrameru (H3-H4)2, otoczonego dwoma dimerami H2A-H2B. U ssaków opisano dużą liczbę wariantów histonu H3. Dwa główne warianty, H3.1 i H3.3, wykazują różne wzorce lokalizacji genomowej u zwierząt. Posiadają one różne chaperony histonowe, CAF-1 i HIRA, które odgrywają ważną rolę w pośredniczeniu w zależnym i niezależnym od syntezy DNA montażu nukleosomów. Histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest włączany podczas replikacji DNA, podczas gdy H3.3 działa jako histon zastępczy, który może być włączany poza fazą S podczas procesów zaburzających chromatynę, takich jak transkrypcja. Histon H3 posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, który wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Amino-końcowe ogony białek histonowych podlegają kilku modyfikacjom potranslacyjnym, w tym acetylacji, metylacji i fosforylacji, które rekrutują czynniki regulacyjne, wpływają na strukturę chromatyny i są krytycznymi determinantami transkrypcji. Te modyfikacje histonów, znane jako histonowe znaczniki acylowe, są zaangażowane w regulację transkrypcji. Jednak dokładna rola innych modyfikacji, takich jak propionylacja i butylacja, jest nadal przedmiotem badań. Modyfikacje te są wykrywane na poziomach porównywalnych do acetylacji na wybranych resztach histonu H3. Wykazano, że butylacja lizyny 9 w histonie H3, która występuje w komórkach nabłonka jelita ślepego, zmniejsza się po leczeniu antybiotykami. Zmniejszenie to może być uratowane przez leczenie egzogenną tributyryną. (Ref.: Scott, WA. i Campos, EI. (2020). Front. Cell Dev. Biol. 8; 701; Allis CD. i Jenuwein, T. (20160. Nat. Rev. Genet. 17(8); 487-500).
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1