ABE2605
Anti-H3K4me3Q5histaminyl
Synonim(y):
Histone H3 trimethylated Lysine 4 Histaminylated glutamine5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys4), histaminylation (Gln5)
informacje o genach
human ... HIST3H3(8290)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by DOT Blot analysis with K3K4me3Q5Histaminyl peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected H3K4me3Q5Histaminyl peptide, but not the unmodified H3Q5 peptide.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.1 trimethylated on lysine 4 and histaminylated on glutamine 5 (H3K4me3Q5Histaminyl) in RN46A, KU812, SK-N-SH & HEK293T whole cell lysates. (Data courtesy of Dr. Ian Maze s Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1