Przejdź do
ABE1791
Anty-histon H3Q5ser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
735,00 zł
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
735,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
form
liquid
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
General description
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3.1 serotonylowanego na glutaminie 5.
Zaobserwowano ~16 kDa; obliczono 15,51 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: N-terminus
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa histon H3.1 serotonylowany w pozycji glutaminy 5.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot on H3Q5-Serotonyl peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H3Q5serH3Q5-Serotonyl peptide, but not the unmodified H3(1-10)-control peptide.
Other Notes
Człowiek, Mysz.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE1791-100UL04054839010385
ABE1791-25UL04054839010392