Przejdź do
CGR8
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse embryo
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
40XY
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse embryo
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 07032901-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07032901-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
40XY
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Celowanie w geny, wychwytywanie genów, różnicowanie in vitro
Biochem/physiol Actions
Embrionalne komórki macierzyste myszy
Komórkowa linia zarodkowa CGR8 została utworzona z wewnętrznej masy komórkowej 3,5-dniowego męskiego przedimplantacyjnego zarodka myszy (Mus musculus, szczep 129). Te pluripotencjalne komórki zachowują zdolność do uczestniczenia w normalnym rozwoju embrionalnym. Różnicowanie komórek CGR8 jest hamowane przez plejotropową cytokinę Differentiation Inhibiting Activity (DIA), która jest identyczna z czynnikiem hamującym białaczkę (LIF). Dodanie DIA/LIF umożliwia hodowlę CGR8 bez użycia warstw podających. Komórki są małe i ciasno upakowane.
Preparation Note
GMEM + 2mM Glutamina + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 1000 jednostek/ml DIA/LIF + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:10, tj. wysiać 4x1000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5% CO2; 37°C. Komórki CGR8 powinny być hodowane na kolbach pokrytych żelatyną. Kolby powinny być powlekane przy użyciu 0,2% żelatyny w PBS. ECACC wprowadziło stosowanie warstwy zasilającej z pierwotnych mysich fibroblastów embrionalnych poddanych działaniu mitomycyny C (PMEF) do masowej hodowli CGR8. Oznacza to, że dostarczane przez nas ampułki zawierają zarówno komórki PMEF, jak i komórki CGR8. Gdy komórki są początkowo reanimowane i umieszczane w ampułce, zarówno kolonie komórek macierzystych CGR8, jak i komórki zasilające fibroblasty będą widoczne w hodowli. Warstwy odżywcze nie są niezbędne, a stosowanie LIF w odpowiednim stężeniu (z codzienną zmianą pożywki) powinno być wystarczające do utrzymania pluripotencji komórek w laboratoriach użytkowników końcowych.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)