ABE1367
Anti-LCoR (Splice Variant)
from rabbit
Synonim(y):
Ligand-dependent corepressor, Mblk1-related protein 2, C10ORF12, LCoR (splice variant), PALI1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCOR(84458)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LCoR in Western Blotting applications (Conway, E., et. al. (2018). Mol. Cell. 70(3):408-421).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LCoR in NTERA2 cells.