MABT886
Anti-VE-Cadherin Antibody, clone Vli37
culture supernatant, clone Vli37, from rabbit
Synonim(y):
Cadherin-5, CD144, Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Vli37, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cdh5(12562)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: An 1:2,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin expression in lysastes from mouse lung tissue, mouse brain endothelial bEnd.3 cells, and bovine aortic endothelial GM7372 cells (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Immunohistochemistry Analysis: An 1:250-5,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin immunoreactivity in formalin-fixed, paraffin-embeded mouse lung, aorta, and liver tissue sections (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Immunocytochemistry Analysis: An 1:500-5,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin immunoreactivity in bovine aortic endothelial GM7372 cells (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Jakość
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected VE-Cadherin in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2