ABE1049
Przeciwciało anty-NRF-1
serum, from goat
Synonim(y):
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRF1(4899)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej (EMSA): Reprezentatywna partia spowodowała supershift kompleksu DNA-NRF-1 w EMSA przy użyciu znakowanego radem oligonukleotydu zawierającego miejsce wiązania szczurzego cytochromu C NRF-1 i ekstraktu jądrowego HeLa (NE), oczyszczonego HeLa NRF-1 lub rekombinowanego NRF-1. Nie zaobserwowano przesunięcia przez tę surowicę białek HeLa NE skompleksowanych z oligonukleotydem zawierającym mysie miejsce wiążące NRF-2 genu COXVb (Virbasius, C.A., et al. (1993). Genes Dev. 7(12A):2431-2445).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: An 1:200 dilution of this antibody detected NRF1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1