Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
17, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
17, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nfe2(18022)
General description
Nuclear factor erythroid 2-related factor 1 (NFE2-related factor 1/Nrf1), znany również jako NF-E2-related factor 1, NFE2-related factor 1, Nuclear factor erythroid derived 2 like 1 i kodowany przez nazwę genu Nfe2l1 i Nrf1, jest członkiem rodziny bZIP i podrodziny CNC. Izoforma 3 Nrf1 oddziałuje z rozszerzonym miejscem kappa 3 promotora TNF alfa po stymulacji Fc gamma RIII i uczestniczy w indukcji tej cytokiny. Badania sugerują, że izoforma 1 Nrf1 jest nieaktywna lub hamuje aktywację transkrypcyjną. Wykazano, że izoforma 2 Nrf1 aktywuje ekspresję reporterów i genów zawierających element odpowiedzi antyoksydacyjnej (ARE) w komórkach i może odgrywać rolę w odpowiedzi na stres oksydacyjny. Inne badania sugerują, że izoforma 1 również aktywuje geny oparte na ARE. Poziom izoformy Nrf1 2 w białej tkance tłuszczowej, płucach i wątrobie jest zwiększony w porównaniu do izoformy 1 (na poziomie białka). Izoforma 1 i izoforma 2 Nrf1 są szeroko wyrażane, w tym w nerkach, brunatnej tkance tłuszczowej, białej tkance tłuszczowej, jelicie grubym, jelicie cienkim, żołądku, płucach, mózgu i wątrobie. Poziomy izoformy 2 są podwyższone w brunatnej tkance tłuszczowej i mózgu, ale są obniżone w wątrobie w porównaniu do poziomów izoformy 1. Izoforma 1 i izoforma 2 ulegają również ekspresji w mysich zarodkowych fibroblastach (MEF).
Zaobserwowano ~85 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające mysiemu czynnikowi 1 związanemu z NFE2/Nrf1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła czynnik związany z NFE2 1/Nrf1 w komórkach MEF stymulowanych MG132 (Tsuchiya, Y., et al. (2011) Mole. Cell Biol. 31(22):4500-4512).
To przeciwciało przeciwko czynnikowi związanemu z NFE2 1/Nrf1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania czynnika związanego z NFE2 1/Nrf1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MG132 treated NIH-3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NFE2-related factor 1/Nrf1 in 10 µg of MG132 treated NIH-3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NFE2-related factor 1/Nrf1 in 10 µg of MG132 treated NIH-3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1