Kluczowe dokumenty
AB9868
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Orai1, wewnątrzkomórkowe
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ORAI1(84876)
Opis ogólny
Kanały jonowe związane z TRP (przejściowy potencjał receptorowy) (TRPC) zostały postulowane jako kandydaci do tworzenia zarówno obsługiwanych przez receptor (ROCE), jak i pojemnościowych kanałów wejściowych Ca2+ przez błonę plazmatyczną. Białko transbłonowe ER STIM1 wyczuwa wyczerpanie Ca2+ z magazynów ER. Orai, regulacyjna podjednostka β podjednostki α kanału jonowego TRPC, przekazuje sygnał STIM1 do aktywacji TRPC. W ten sposób białka Orai, oddziałując z TRPC, działają jako podjednostki regulatorowe, które nadają tym kanałom wrażliwość na wyczerpanie zapasów za pośrednictwem STIM1 i regulują napływ Ca2+ przez błonę plazmatyczną.
Specyficzność
ORai1, wewnątrzkomórkowy. Wykrywa zarówno glikozylowaną, jak i nieglikozylowaną formę ORai1. W reakcji Western blot przeciwciało reaguje z białkiem ORai1 o masie około 50 kDa. Dodatkowe pasma między 35 a 50 kDa mogą być widoczne podczas analizy nadekspresji ORai1. Te dodatkowe pasma najprawdopodobniej reprezentują różne stopnie glikozylacji ORai1
Immunogen
Syntetyczny peptyd z wewnątrzkomórkowej domeny Orai1
Zastosowanie
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000
Immunofluorescencja: 1:1,000-1:2,500
Immunoprecypitacja: 1 µg
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Orai1, wewnątrzkomórkowe jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Orai1.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Opis wartości docelowych
50 Kda
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w PBS z 0,1% NaN3
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung Hee Lee et al.
Oncotarget, 7(28), 43239-43255 (2016-06-04)
Emerging evidence indicates that Orai1, a key calcium channel for store-operated Ca2+ entry, is associated with human cancer. However, the underlying mechanism by which Orai1 regulates cancer progression remains unknown. Here we report that intracellular level of Orai1 is increased
Jimena Laporta et al.
PloS one, 9(10), e110190-e110190 (2014-10-10)
Lactation is characterized by massive transcellular flux of calcium, from the basolateral side of the mammary alveolar epithelium (blood) into the ductal lumen (milk). Regulation of calcium transport during lactation is critical for maternal and neonatal health. The monoamine serotonin
Beibei Wu et al.
eLife, 10 (2021-12-16)
CRAC channel regulator 2 A (CRACR2A) is a large Rab GTPase that is expressed abundantly in T cells and acts as a signal transmitter between T cell receptor stimulation and activation of the Ca2+-NFAT and JNK-AP1 pathways. CRACR2A has been
Beibei Wu et al.
Cell reports, 36(8), 109603-109603 (2021-08-26)
Sustained activation of the Ca2+-release-activated Ca2+ (CRAC) channel is pivotal for effector T cell responses. The mechanisms underlying this sustainability remain poorly understood. We find that plasma membrane localization of ORAI1, the pore subunit of CRAC channels, is limited in effector
Stefanie L Makowski et al.
Molecular and cellular biology, 35(2), 451-467 (2014-11-12)
The signal peptide peptidase (SPP)-related intramembrane aspartyl proteases are a homologous group of polytopic membrane proteins, some of which function in innate or adaptive immunity by cleaving proteins involved in antigen presentation or intracellular signaling. Signal peptide peptidase-like 3 (SPPL3)