Kluczowe dokumenty
AB9750
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-14-3-3 fosfo-seryna58
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer58)
informacje o genach
human ... YWHAE(7531)
Specyficzność
14-3-3 Protein, phosphoSerine58. Przeciwciało rozpoznaje białko o masie ~29 kDa odpowiadające białku 14-3-3, fosfoSeryna58 w lizatach z pnia mózgu szczura. Immunoznakowanie jest blokowane przez fosfopeptyd stosowany jako immunogen, ale nie przez odpowiadający mu niefosfopeptyd.
Sekwencja immunogenu jest w 100% zgodna z mysią i Xenopus.
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów otaczających miejsce fosfo-seryny 58 szczurzego białka 14-3-3.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-14-3-3 fosfo Serine58 wykrywa poziom 14-3-3 fosfo Serine58 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:1,000
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Płyn w 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA i 50% glicerolu.
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2