AB5886
Anti-Caspr2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Contactin-Associated Protein-like 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTNAP2(26047)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with mouse due to identical sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3