AB5491
Anti-Calcium Channel Cav3.1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
T-type Alpha 1G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Cacna1G(29717)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES:
The immunogen sequence is conserved in human (20/22). Reactivity with other species has not yet been tested.
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuroinflammation & Pain
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3