AB5398P
Anti-Vanilloid Receptor Like Protein Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
VRL-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
spodziewany brak reakcji z
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPV2(51393)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3