AB5358
Przeciwciało przeciwko kanałowi sodowemu NaB2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
B2 Subunit of Voltage-Gated Na+ Channel, SCN2B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCN2B(6327)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3