AB19167
Anti-MMP-2 Antibody, whole molecule
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
72 kDa gelatinase, 72kD type IV collagenase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, collagenase type IV-A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase), matrix metalloproteinase 2, matrix metalloproteinase 2 (g
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... MMP2(4313)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
10-20 µg/mL of a previous lot was kept for 30 min at RT. No special pretreatment is required for staining formalin-fixed paraffin-embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected MMP-2 on 10 µg of PC12 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Positive control: Conditioned, serum-free medium from TPA-treated human fetal lung (HFL-1) cells. Placenta or bladder, breast, or ovarian carcinomas.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13