Przejdź do
AB15736
Przeciwciało przeciw parwalbuminie
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC
Citations:
13
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1218
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw parwalbuminie, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PVALB(5816)
Immunogen
Syntetyczny peptyd.
Application
Immunohistochemia: 1:100 na zatopionej w parafinie, 10% neutralnej buforowanej formalinie utrwalonej ludzkiej tkance móżdżku. Sugerowana obróbka wstępna to HIER (Heat Induced Epitope Retrieval) przy użyciu buforu cytrynianowego, pH 6,0. System detekcji to system IHC-Select HRP-DAB.
To przeciwciało przeciw parwalbuminie zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania parwalbuminy.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Parwalbumina. Immunoreaktywność jest widoczna głównie w komórkach Purkinjego. Immunobarwienie jest całkowicie wyeliminowane, gdy przeciwciało jest inkubowane z peptydem immunogennym przed barwieniem.
Physical form
Płyn.
Serum
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Other Notes
Zastępuje: AB9312
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA048536SAB2500752SAB4200545
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... PVALB(5816)
Gene Information
human ... PVALB(5816)
Gene Information
human ... PVALB(5816)
Gene Information
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
UniProt accession no.
P20472
UniProt accession no.
P20472
UniProt accession no.
P20472
UniProt accession no.
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
PARV-19, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB1573604053252729614