Merck
AB15514
Przeciwciało przeciwko neuroliginie 3
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NLGN3(54413)
General description
Neuroliginy są białkami błonowymi typu I wzbogaconymi w synaptyczne błony plazmatyczne i skupionymi w szczelinach synaptycznych i gęstościach postsynaptycznych. Zostały one scharakteryzowane jako białka powierzchniowe komórek neuronalnych i uważa się, że są zaangażowane w interakcje komórka-komórka poprzez tworzenie połączeń międzykomórkowych poprzez wiązanie z beta-neureksynami. Odgrywają one główną rolę w tworzeniu lub utrzymywaniu połączeń synaptycznych. Uważa się również, że są one zaangażowane w specyfikację synaps pobudzających. Neuroliginy oddziałują z beta-neureksynami i ta interakcja jest zaangażowana w tworzenie funkcjonalnych synaps.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu C-końca ludzkiej Neuroliginy 3
Application
To przeciwciało anty-Neuroligin 3 zostało zatwierdzone do stosowania w testach WB, IH, ELISA do wykrywania Neuroliginy 3.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-20 μg/ml
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Neuroligina 3 (NLGN3)
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS z 0,1% BSA i 0,05% azydkiem sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c