Merck
AB1766
Przeciwciało przeciwko transporterowi dopaminy, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
DAT
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z wewnątrzkomórkowego C-końcowego regionu ludzkiego transportera dopaminy (CEKDRELVDRGEVRQFTLRHWL).
Application
Immunoblotting: 0,1-1,0 μg/ml. Przeciwciało rozpoznaje białko DAT o masie ~88 kDa w Western blot próbek ludzkiego mózgu.
Immunohistochemia z użyciem utrwalonych formaldehydem skrawków mózgu.
Nie zaleca się stosowania u gryzoni.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw transporterowi dopaminy, koniec C wykrywa poziom transportera dopaminy i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Biochem/physiol Actions
Transporter dopaminy (DAT), C-końcowy.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 μl 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA i 50% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20 do -80°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do sześciu miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c