AB1548
Anti-NMDAR2A&B Antibody, pan
Chemicon®, from rabbit
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, rat, human, rabbit, avian
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2A(2903)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
The antibody can be used for immunopreciptation of detergent solubilized receptor from brain or transfected cells. For most cases 5 μg of antibody is used with immobilized Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Note: lot 0509010940 was shipped in liquid format; Do NOT add additional water to this lot of material.