Kluczowe dokumenty
AB10545
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TIGAR
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
chromosome 12 open reading frame 5, TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator, transactivated by NS3TP2 protein, probable fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR
Wybierz wielkość
100 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIGAR(57103)
Opis ogólny
TIGAR (regulator glikolizy i apoptozy indukowany przez TP53) jest białkiem indukowanym przez p53, które, jak się uważa, zmniejsza poziom reaktywnych form tlenu (ROS), co może również przyczyniać się do ochrony p53 przed uszkodzeniem genomu. Zdolność TIGAR do obniżania poziomu ROS może również odgrywać ważną rolę w odpowiedzi autofagicznej. Wiadomo, że obniża poziom fruktozo-2,6-bisfosforanu, co z kolei hamuje glikolizę. W warunkach stresu niedokrwiennego ostatnie badania wykazały, że TIGAR i p53 mogą regulować homeostazę energii komórkowej i apoptozę.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TIGAR.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:400 z poprzedniej partii wykryło TIGAR w normalnym ludzkim mózgu i komórkach glejaka.
Anti-TIGAR Antibody to przeciwciało przeciwko TIGAR do stosowania w WB, IH(P).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TIGAR in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~30 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric C Cheung et al.
Cancer cell, 37(2), 168-182 (2020-01-28)
The TIGAR protein has antioxidant activity that supports intestinal tissue repair and adenoma development. Using a pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) model, we show that reactive oxygen species (ROS) regulation by TIGAR supports premalignant tumor initiation while restricting metastasis. Increased ROS
Mark D Wilkie et al.
Cancer letters, 478, 107-121 (2020-03-03)
Patients with mutated TP53 have been identified as having comparatively poor outcomes compared to those retaining wild-type p53 in many cancers, including squamous cell carcinomas of the head and neck (SCCHN). We have examined the role of p53 in regulation
Yan Tang et al.
eLife, 11 (2022-03-08)
Cholinergic and sympathetic counter-regulatory networks control numerous physiological functions, including learning/memory/cognition, stress responsiveness, blood pressure, heart rate, and energy balance. As neurons primarily utilize glucose as their primary metabolic energy source, we generated mice with increased glycolysis in cholinergic neurons