Kluczowe dokumenty
8920-OP
Millipore
TEMED
OmniPur® Grade
Synonim(y):
OmniPur® TEMED, Tetramethylethylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105319
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear
Warunki transportu
ambient
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Free radical initiator and stabilizer used in acrylamide polymerization for PAGE gels. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Residue after ignition: ≤0.005%
Moisture (H2O): ≤0.5%
Protease: none detected
Purity (anhydrous basis): ≤99.0%
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Ostrzeżenie
Toxicity: Flammable (J)
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup