Merck
8.52370
ivDde-Lys(Fmoc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
ivDde-Lys(Fmoc)-OH, N-α-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3methylbutyl-N-ε-Fmoc-L-lysine
Wybierz wielkość
1 G
1210,00 zł
5 G
6180,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H42N2O6
Masa cząsteczkowa:
574.71
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
8.52369292078.52099
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
General description
Nowe narzędzie do syntezy rozgałęzionych, cyklicznych i modyfikowanych peptydów za pomocą Fmoc SPPS. Po wprowadzeniu tego bloku budulcowego, grupa Fmoc może być usunięta przez traktowanie piperydyną w DMF, umożliwiając przedłużenie łańcucha bocznego lizyny. Po zakończeniu tego procesu grupa ivDde jest usuwana za pomocą 2% hydrazyny w DMF, a główny łańcuch peptydowy może być przedłużony przy użyciu normalnych protokołów Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru bloków konstrukcyjnych chronionych ortogonalnie dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,5 % (a/a)
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia %): ≥ 97.0 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 97 %
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć układy rozpuszczalników użyte do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852370000104027269345341
852370000504027269345259