Merck
8.52106
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-methyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
General description
Nowa pochodna do wprowadzania monometylo-lizyny podczas Fmoc SPPS [1,2]. Sprzęganie można przeprowadzić przy użyciu dowolnej standardowej metody aktywacji. Usunięcie grupy zabezpieczającej Boc następuje w trakcie reakcji rozszczepienia z udziałem TFA. Ref [3] zawiera metody i protokoły syntezy tablic peptydów związanych z histonami zawierających metylowane reszty argininy i lizyny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] A.J. Bannister (2002) Cell, 109, 801.
[2] A.E. McBride & P.A. Silver (2001) Cell, 106, 5.
[3] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Analysis Note
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.0 - -8.5 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1263
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c