Kluczowe dokumenty
8.45088
Sigma-Aldrich
Etyloamina (70% roztwór w wodzie)
Msynthplus
Synonim(y):
Aminoetan, Monoetyloamina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
ciśnienie pary
460 hPa ( 20 °C)
Formularz
solution
temp. samozapłonu
375 °C
siła działania
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
temp. przejścia
flash point -26 °C
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informacje prawne
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C