Dokumenty
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
Synonim(y):
1-Chloro-3-methoxypropane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.57
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
252-919-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
25 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
205 °C (DIN 51794)
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-70 °C
temp. przejścia
flash point 18 °C
gęstość
0.999 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C