Kluczowe dokumenty
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
230-468-3
Poziom jakości
Postać
crystals
mp
219-220 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
Klucz InChI
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3