Kluczowe dokumenty
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Synonim(y):
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
Wybierz wielkość
250 ML
250,00 zł
1 L
691,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
250,00 zł
1 L
691,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
204-514-8
NACRES:
NA.22
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.52 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.00 % (v/v)
temp. przejścia
flash point 93 °C
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup