Kluczowe dokumenty
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Synonim(y):
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
200-771-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
mp
199-202 °C
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2