Key Documents
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonim(y):
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
3-(CH3)C6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Numer indeksu EC:
210-677-6
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
tw
243 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 106 °C
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup