Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O4Os · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
243-247-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
grade
synthesis grade
Quality Level
form
powder
potency
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8180550001 | 04022536426754 |