Przejdź do
L7875
DL-Leucine
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-328-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636005
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Leucine, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Leucine is a racemic mixture of the D- and L- enantiomers of Leucine. DL-Leucine is used to form benzimidazole and pyrimidine hydroxy azo dyes with various transition metals. DL-Leucine may be used for the evaluation of chiral amino acid separation techniques.
DL-Leucine is used for the following applications:
  • Used as a standard for the measurement of free amino acids
  • Used in the process of tritiated leucine uptake
  • Used in solution preparation (various organics were used in different combinations and concentrations to model complex surface tension effects, DL-Leucine is one of them). It is chosen due to its presence in atmospheric aerosols and ice nucleation activity as well as for its surfactant character
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
855448L800061819
description
≥99% (HPLC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder (crystals)
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
solubility
1 M HCl: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Leucine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)