Key Documents
8.14774
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonim(y):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
powder
siła działania
113 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
203-207 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Klucz InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in THF): +35.0 - +38.0 °
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3