Kluczowe dokumenty
8.11963
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22 DD
for synthesis
Synonim(y):
Kryptofix® 22 DD, 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H66N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
279-168-4
Postać
powder
mp
36-39 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Informacje prawne
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3