Dokumenty
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
241-240-8
Próba
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
temp. przejścia
flash point >190 °C
gęstość nasypowa
670 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 190 °C