Przejdź do
8.06061
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
Synonim(y):
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-772-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
144-145 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
4.7 hPa ( 20 °C)
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
4.7 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C (DIN 51794)
potency
2900 mg/kg LD50, oral (Rat), 5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
144-145 °C/1013 hPa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.146358.01395308269
assay
≥98% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
HPLC grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
4.7 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.31 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
expl. lim.
1.7-8.8 % (v/v)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
expl. lim.
1.7-8.4 % (v/v)
expl. lim.
0.34-6.3 %
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-49-6
CAS No.
110-49-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806061100004022536388960
806061250004022536388977
806061010004022536388953