Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
346,00 zł
vapor pressure
0.31 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
2400 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.4 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
194-196 °C/1013 hPa
mp
-64--62 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Trójwymiarowe drukowanie akrylanowych rusztowań poli(sebacynianu glicerolu) za pomocą cyfrowego przetwarzania światła...: Badania te pokazują zastosowanie octanu 2-butoksyetylu w części przetwarzania rozpuszczalników polimerów do druku 3D, sugerując jego potencjał w zastosowaniach biomedycznych i materiałoznawstwie (Wu YL et al., 2020).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 194-196 °C/1013 hPa | bp 217-218 °C | bp 144-145 °C/1013 hPa | bp 169-172.5 °C (lit.) |
| density 0.94 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan 2-butoksyetylu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup