Merck
8.14635
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-940-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
11000 mg/kg LD50, oral (Rat), 15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
217-218 °C
mp
-25 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814635025004022536419794
814635100004022536419800