Kluczowe dokumenty
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
Synonim(y):
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
ciśnienie pary
0.83 hPa ( 80 °C)
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (GC)
temp. samozapłonu
285 °C
granice wybuchowości
1.3-7 % (v/v)
bp
120 °C/13 hPa
mp
-7 °C
temp. przejścia
flash point 133 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test