Kluczowe dokumenty
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonim(y):
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-268-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.24 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
330 °C (DIN 51794)
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
tw
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
temp. przejścia
flash point 160 °C (DIN 51758)
gęstość
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
Klucz InChI
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup