Kluczowe dokumenty
8.01480
Sigma-Aldrich
Kwas 2-etylomasłowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(C2H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
201-796-4
ciśnienie pary
0.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
345 °C
siła działania
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.4 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
bp
192-194 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
temp. przejścia
flash point 87 °C
rozpuszczalność
18 g/L
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup