Kluczowe dokumenty
71574
Sigma-Aldrich
Zestaw wektorów pIEx-10 Ek/LIC - Novagen®
The pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
Synonim(y):
Wektor pIEx-10 Ek/LIC, wektory pIEx
Wybierz wielkość
20 REACTIONS
3600,00 zł
3600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 REACTIONS
3600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.54
3600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Wektor pIEx-10 Ek/LIC jest wersją Ek/LIC wektora pIEx-10. Wektory pIEx są przeznaczone do klonowania i ekspresji białek na wysokim poziomie w przejściowo transfekowanych komórkach owadów pochodzących od Spodoptera. Transkrypcja jest napędzana przez pochodzący z AcNPV enhancer hr5 i natychmiastowy wczesny promotor IE1. Wektor pIEx-10 Ek/LIC zawiera sekwencję kodującą dla mysiej sekwencji sygnałowej IgM, aby umożliwić wydzielanie wyrażonego białka. Koduje również N-końcową sekwencję kodującą Strep-Tag II o długości 8 aa, po której następuje miejsce rozszczepienia proteazy enterokinazy i miejsce wielokrotnego klonowania, z opcją włączenia C-końcowej sekwencji kodującej His-Tag® z 10 histydynami.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Informacje prawne
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.