Kluczowe dokumenty
71034-M
Sigma-Aldrich
Kompetentne komórki RosettaBlue(DE3)pLysS
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Kod UNSPSC:
41106202
NACRES:
NA.54
Nazwa produktu
Kompetentne komórki RosettaBlue(DE3)pLysS, RosettaBlue host strains combine high transformation efficiency with enhanced expression of eukaryotic proteins. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
transformation efficiency: >1×106 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac (DE3) F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] LysSRARE (CamR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez Dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Szczepy gospodarza RosettaBlue są pochodnymi NovaBlue, które łączą wysoką wydajność transformacji i mutacje recAendAlacIq ze zwiększoną ekspresją białek eukariotycznych, które zawierają kodony rzadko używane w E. coli. Szczepy te dostarczają tRNA dla AGG, AGA, AUA, CUA, CCC i GGA na plazmidzie odpornym na chloramfenikol. Geny tRNA są napędzane przez ich natywne promotory. W RosettaBlue(DE3)pLysS rzadkie geny tRNA są obecne na tym samym plazmidzie, który niesie gen lizozymu T7. W przypadku szczepów RosettaBlue(DE3) nie jest możliwe przeprowadzenie niebiesko-białych badań przesiewowych ze względu na obecność sekwencji kodującej peptyd α lacZ w profagu λDE3.
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem niesie chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
Szczepy gospodarza RosettaBlue łączą wysoką wydajność transformacji ze zwiększoną ekspresją białek eukariotycznych. Ekspresja lizozymu T7 tłumi podstawową ekspresję T7.
Komponenty
0.4 ml1 mlComponent
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlRosettaBlue(DE3)pLysS Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•2 ng2 ngTest Plasmid
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2