662140
DUB Inhibitor IV, b-AP15
The DUB Inhibitor IV, b-AP15 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
DUB Inhibitor IV, b-AP15, NSC687852, 3,5- bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3 E,5 E)-1-Acryloyl-3,5- bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II, NSC687852, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C(CN(C(C=C)=O)C/1)=C/C(C=C2)=CC=C2[N+]([O-])=O)C1=C\C3=CC=C(C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2/b17-11+,18-12+
Klucz InChI
GFARQYQBWJLZMW-JYFOCSDGSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3