Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUBs-IN-2 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 280 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUBs-IN-2 inhibits the proliferation of gastric cancer (GC) cell NCI-N87 in cultures (IC50 = 480 nM post 3-day incubation) and NCI-N87-derived tumor growth in mice in vivo (2 mg/kg/d 5x per wk) by promoting HER-2 degradation.
DUBs-IN-2 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 280 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUBs-IN-2 inhibits the proliferation of gastric cancer (GC) cell NCI-N87 in cultures (IC50 = 480 nM post 3-day incubation) and NCI-N87-derived tumor growth in mice in vivo (2 mg/kg/d 5x per wk) by promoting HER-2 degradation.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?