Przejdź do
SML0770
P5091
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[5-[(2,3-Dichlorophenyl)thio]-4-nitro-2-thienyl]-ethanone; 1-[5-(2,3-dichlorophenyl)sulfanyl-4-nitro-2-thienyl]ethanone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl2NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1C(=O)C)[N+](=O)[O-])Sc2c(c(ccc2)Cl)Cl
InChI
1S/C12H7Cl2NO3S2/c1-6(16)10-5-8(15(17)18)12(20-10)19-9-4-2-3-7(13)11(9)14/h2-5H,1H3
InChI key
LKZLGMAAKNEGCH-UHFFFAOYSA-N
Application
P5091 has been used:
  • as a ubiquitin specific peptidase 47 (USP47) inhibitor in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay to evaluate the cellular viability of MCF-10A cells
  • as a USP7 inhibitor to study the regulatory role for USP7 on inflammasome activation
  • as USP7 inhibitor in drug susceptibility assays to study its effect on bone marrow−resident tumor cells (BMRTCs)/ circulating tumor cells (CTCs)
Biochem/physiol Actions
P5091 is a cell permeable, potent and specific inhibitor of deubiquitylating enzyme USP7 (Ubiquitin-Specific Protease-7) that induces HDM2 polyubiquitylation and accelerates degradation of HDM2. P5091 induces apoptosis in MM cells resistant to conventional and bortezomib therapies. P5091 inhibits tumor growth and prolongs survival in animal models of cancer.
P5091 is a cell permeable, potent and specific inhibitor of deubiquitylating enzyme USP7.
P5091 plays an important role in ovarian cancer, as it can prevent the growth of cells and can promote necrosis and apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2240SML1122SML2067
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)